Läs mer
Globe Scientific Serologiskt pipettförvaringsställ
Produktkod. 31921924 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blått
Rött
Vitt
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
31921924 Vitt
31921938 Blått
31923616 Rött
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31921924 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 1685W
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-01-2027
Fyra vinklade fack skyddar och organiserar glas- eller plastserologiska pipetter
  • Hållbar ABS-konstruktion för reptålighet och enkel rengöring
  • Starka magneter på båda sidor för säker montering på de flesta metallytor
  • Racket kan stå på plana ytor utan montering
  • Två inkluderade tillbehör håller pipetfyllare och bulber inom räckhåll
  • Sidofönster möjliggör enkel visning av pipettstorlek och inventarium
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Håller Serologiska pipetter
Material ABS med monteringsmagneter
Positioner 4
Form Rektangulär
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
Produkttyp Sidomonterad piphållare
Hyllor 4 nivåer
Höjd (metrisk) 395 mm
Array 1 x 4
Bredd (metrisk) 85 mm