Beskrivning
- Hållbar ABS-konstruktion för reptålighet och enkel rengöring
- Starka magneter på båda sidor för säker montering på de flesta metallytor
- Racket kan stå på plana ytor utan montering
- Två inkluderade tillbehör håller pipetfyllare och bulber inom räckhåll
- Sidofönster möjliggör enkel visning av pipettstorlek och inventarium
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Rött |
| Håller | Serologiska pipetter |
| Material | ABS med monteringsmagneter |
| Positioner | 4 |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Produkttyp | Sidomonterad piphållare |
| Hyllor | 4 nivåer |
| Visa mer |