Läs mer
TPP Techno Plastic Products™ Serologiska pipetter
Produktkod. 11341784
Change view
Volym (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Examen:
1/10
1/100
2/10
Färg:
Blått
Grön
Lila
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 60
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Examen Färg Förpackningsstorlek
11341784 25 mL 2/10 Rött Varje
11321784 10 mL 1/10 Orange Varje
11391774 2 mL 1/100 Grön Varje
11311784 5 mL 1/10 Blått Varje
11361784 25 mL 2/10 Rött Paket med 60
11371784 50 mL 1/10 Lila Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11341784 Leverantör TPP Techno Plastic Products™ Leverantörsnummer 94525
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad med polystyren av högsta kvalitet för robusthet och extremt brottmotstånd. TPP Techno Plastic Products™ Serological Pipets erbjuder stora volymer i en kompakt, ergonomisk design.
  • Exakt volym; mycket synlig, tvåvägs (uppåtgående, nedåtgående);  Övervolymsexamen
  • Släta inre förhindrar cellfastnader eller klumpbildning inuti pipetten
  • Utmärkt optisk transparens
  • Färgkodade bomullspluggar och dispenserlådor för enkel identifiering
  • Bekväm, staplingsbar TPP dispenserlåda
  • Enkelinlindad i luddfri pappers-/plastblåsa
  • Smal och kort form möjliggör ergonomiska arbetsförhållanden i den sterila huvan
  • Liten utsida diameter på röret vid spetsen ger utmärkt tillgänglighet för de stora pipetterna även i små vävnadskulturkolvar
  • Mycket droppfri pipetspetsdesign
  • Munstyckets optimerade form bevarar pipettens gummi
  • Modeller tillgängliga med reservoar; reservoaren ökar den totala volymkapaciteten utan att lägga till proportionell längd till pipeten
Specifikationer
Material Polystyren
Graderad Ja
Examen 2/10
Färg Rött
Volym (metrisk) 25 mL