Läs mer
TPP Techno Plastic Products™ Serologiska pipetter
Produktkod. 11361784
Change view
Volym (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Examen:
1/10
1/100
2/10
Färg:
Blue
Green
Lila
Orange
Red
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 60
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Examen Färg unitSize
11361784 25 mL 2/10 Rött Paket med 60
11321784 10 mL 1/10 Orange Varje
11391774 2 mL 1/100 Green Varje
11311784 5 mL 1/10 Blue Varje
11341784 25 mL 2/10 Red Varje
11371784 50 mL 1/10 Lila Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11361784 Leverantör TPP Techno Plastic Products™ Leverantörsnummer 94525
Tillverkad med polystyren av högsta kvalitet för robusthet och extremt brottmotstånd. TPP Techno Plastic Products™ Serological Pipets erbjuder stora volymer i en kompakt, ergonomisk design.
  • Exakt volym; mycket synlig, dubbelriktad (stigande, fallande); övervolymsgraderingar
  • Släta interiörer, förhindra att celler hänger sig eller klumpar sig inuti pipetten
  • Utmärkt optisk transparens
  • Färgkodade bomullspluggar och dispenserboxar för enkel identifiering
  • Bekväm, stapelbar TPP dispenserlåda
  • Enkel insvept i luddfritt papper/plastblister
  • Smal och kort form möjliggör ergonomiska arbetsförhållanden i den sterila huven
  • Liten ytterdiameter på röret vid spetsen resulterar i en utmärkt tillgänglighet för de stora pipetterna även i små vävnadsodlingsflaskor
  • Mycket droppfri pipettspetsdesign
  • Optimerad form av munstycket bevarar gummit i pipetthjälpen
  • Modeller tillgängliga med reservoar; reservoaren ökar den totala volymkapaciteten utan att lägga till proportionerlig längd till pipetten
Specifikationer
Material Polystyren
Graderad Ja
Examen 2/10
Färg Rött
Volym (metrisk) 25 mL