Läs mer
TPP Techno Plastic Products™ Serologiska pipetter
Produktkod. 11371784
Volym (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Examen:
1/10
1/100
2/10
Färg:
Blue
Green
Lila
Orange
Red
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 60
Varje
Produktkod. 11371784
Brand: TPP Techno Plastic Products™ 94550
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med polystyren av högsta kvalitet för robusthet och extremt brottmotstånd. TPP Techno Plastic Products™ Serological Pipets erbjuder stora volymer i en kompakt, ergonomisk design.
  • Exakt volym; mycket synlig, dubbelriktad (stigande, fallande); övervolymsgraderingar
  • Släta interiörer, förhindra att celler hänger sig eller klumpar sig inuti pipetten
  • Utmärkt optisk transparens
  • Färgkodade bomullspluggar och dispenserboxar för enkel identifiering
  • Bekväm, stapelbar TPP dispenserlåda
  • Enkel insvept i luddfritt papper/plastblister
  • Smal och kort form möjliggör ergonomiska arbetsförhållanden i den sterila huven
  • Liten ytterdiameter på röret vid spetsen resulterar i en utmärkt tillgänglighet för de stora pipetterna även i små vävnadsodlingsflaskor
  • Mycket droppfri pipettspetsdesign
  • Optimerad form av munstycket bevarar gummit i pipetthjälpen
  • Modeller tillgängliga med reservoar; reservoaren ökar den totala volymkapaciteten utan att lägga till proportionerlig längd till pipetten
Specifikationer
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 1/10
Färg Lila
Volym (metrisk) 50 mL