Läs mer
Falcon™ Serologisk pipett, trippelpåsad
Description
- Trippelpåsad i två ytterpåsar
- Tillverkad och förpackad med djurfria material
- Sterility Assurance Level (SAL) på 10-6
- USP Klass VI testad
- Icke-pyrogen
- Icke-cytotoxisk
- RNase-/DNas-fri
- Mänsklig DNA-free
- Låg partikelhalt enligt USP <788>
Specifications
Specifications
| Material | Plast |
| Sterilitet | Sterila |
| Examen | Ja |
| Kvantitet | 200/Pk. |
| Förpackningstyp | Trippelpåsar, Bulk |
| Färg | Genomskinlig |
| Volym (metrisk) | 5 mL |
| Typ | Serologisk pipett |
| Disponibel | Återanvändbar |
Om inget annat anges är alla produkter endast för forskningsanvändning eller allmänt laboratoriebruk. Ej avsedd för användning i diagnostiska eller terapeutiska procedurer. Ej för användning på människor. Dessa produkter är inte avsedda att lindra förekomsten av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön. Corning Life Sciences gör inga anspråk angående dessa produkters prestanda för kliniska eller diagnostiska tillämpningar.
Cornings produkter är inte specifikt designade och testade för diagnostisk testning. Många Corning produkter, även om de inte är specifika för diagnostiska tester, kan användas i arbetsflödet och förberedelserna av testet efter kundens gottfinnande. Kunder kan använda dessa produkter för att stödja sina påståenden. Vi kan inte göra några påståenden eller påståenden om att våra produkter är godkända för diagnostisk testning varken direkt eller indirekt. Kunden är ansvarig för alla test-, validerings- och/eller regulatoriska inlämningar som kan krävas för att stödja säkerheten och effektiviteten för deras avsedda tillämpning.