Läs mer
Thermo Scientific™ Serologiska pipetter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Längd (metrisk):
268 mm
272 mm
308 mm
341 mm
346 mm
Beskrivning
Choose from a broad selection of Thermo Scientific™ Serological Pipettes for daily lab work. These individually wrapped, sterile serological pipettes are ideal for aseptic liquid transfers.
- Color-coded pipettes and packaging for convenient volume selection
- Ensures dispensing accuracy of +/-2%
- Paper/plastic wrapping allowing for easy opening
- Manufactured with high quality virgin resins
- Sterilized by gamma irradiation per ISO 11137-2
- Non-pyrogenic
- Non-cytotoxic
- DNase/RNase free
- Human DNA free
- BSE/TSE free
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Examen | Ja |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 25 mL |
| Längd (metrisk) | 308 mm |
| Typ | Serological pipette |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | Pipet Controller |