Läs mer
Kartell SpA Seropet
Beskrivning
Den särskilt lätta konstruktionen säkerställer bekväm användning även vid lång användning och dess särskilda konfiguration gör den också idealisk för användning under huven. Knapparna är mycket lätta att komma åt för att välja olika lägen beroende på volympipetten som används och viskositeten på vätskan som ska aspirera. Den skyddas mot korskontaminering vid överdriven aspiration av filtret på aspirationsanordningen och säkerhetsventilen. Den levereras komplett med batteriladdare, skyddande PTFE hydrofobt filter (0,2 μm) och ett limstöd för fäste vid laboratoriebänken.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Diverse |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Serologiska pipetter |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Fyllnadsmedel/dispenser |
| Volym (metrisk) | 100 mL |
| Visa mer |