Läs mer
Serotonin-alpha,alpha,beta,beta-d4 Creatinine Sulfate Complex H2O, CDN
Produktkod. 30320328
Change view
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30320328 0.05 g
30314195 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320328 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND15500.05G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Serotonin-D4 (2-aminoethyl-1,1,2,2-D4) Creatinine Sulfate Monohydrate
CAS 2687960-56-9
Molekylformel C10 D4 H8 N2 O . C4 H7 N3 O . H2 O4 S . H2 O
Kvantitet 0.05 g
Synonym 4 H-Imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl-, compd. with 3-(2-aminoethyl-1,1,2,2-d4)-1 H-indol-5-ol sulfate, hydrate (1:1:1:1) (ACI), 5-Hydroxytryptamine-d4 creatinine sulfate monohydrate, Serotonin-d4 creatinine sulfate monohydrate, Serotonin-alpha,alpha,beta,beta-d4 Creatinine Sulfate Complex H2O
InChI formel InChI=1 S/C10H12N2O.C4H7N3O.H2O4S.H2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;1-7-2-3(8)6-4(7)5;1-5(2,3)4;/h1-2,5-6,12-13 H,3-4,11H2;2H2,1H3,(H2,5,6,8);(H2,1,2,3,4);1H2/i3D2,4D2;;;
LEDER O.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])c1c[nH]c2ccc(O)cc12.CN3CC(=O)NC3=N.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn 3-(2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)-1 H-indol-5-ol;2-imino-1-methylimidazolidin-4-one;sulfuric acid;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 409.4514
Formel vikt 409.1569 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity