Läs mer
Serotoninkreatinsulfatmonohydrat (5-hydroxytryptaminkreatininsulfatmonohydrat), TRC
Produktkod. 30389336
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30389336 1 g
30392548 250 mg
30397066 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30389336 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9749901G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61-47-2
Molekylformel C10 H12 N2 O . C4 H7 N3 O . H2 O . H2 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 405.43
Synonym 5-Hydroxytryptamine creatinine sulfate monohydrate
IUPAC-namn 3-(2-aminoetyl)-1H-indol-5-ol; 2-imino-1-metylimidazolidin-4-on; svavelsyra; hydratera
LEDER O.CN1CC(=O)NC1=N.NCCc2c[nH]c3ccc(O)cc23.OS(=O)(=O)O
Spécification
Kemiskt namn eller material Serotonin creatine sulfate monohydrate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O.C4H7N3O.H2O4S.H2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;1-7-2-3(8)6-4(7)5;1-5(2,3)4;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;2H2,1H3,(H2,5,6,8);(H2,1,2,3,4);1H2
Formel vikt 405.1318
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.