Läs mer
Serotoninkreatinsulfatmonohydrat (5-hydroxytryptaminkreatininsulfatmonohydrat), TRC
Produktkod. 30397066
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30397066 100 mg
30389336 1 g
30392548 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30397066 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH974990100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61-47-2
Molekylformel C10 H12 N2 O . C4 H7 N3 O . H2 O . H2 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 405.43
Synonym 5-Hydroxytryptamine creatinine sulfate monohydrate
IUPAC-namn 3-(2-aminoetyl)-1H-indol-5-ol; 2-imino-1-metylimidazolidin-4-on; svavelsyra; hydratera
LEDER O.CN1CC(=O)NC1=N.NCCc2c[nH]c3ccc(O)cc23.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Serotonin creatine sulfate monohydrate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O.C4H7N3O.H2O4S.H2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;1-7-2-3(8)6-4(7)5;1-5(2,3)4;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;2H2,1H3,(H2,5,6,8);(H2,1,2,3,4);1H2
Formel vikt 405.1318