Läs mer
Serotoninkreatininsulfatmonohydrat, 99 %
Produktkod. 10513301 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10513301 1 g Glasflaska 1g
10001450 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10513301 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 132680010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 61-47-2 | H2SO4·H2O | 405,42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61-47-2
Molekylformel H2SO4·H2O
Molekylvikt (g/mol) 405.42
MDL-nummer MFCD00149653
InChI-nyckel BKCXVJIGPVULPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym serotonin creatinine sulfate monohydrate, serotonin creatinin-sulfat-1-wasser, unii-6l522laq9u, serotonin creatine sulfate monohydrate, creatinina serotonin sulfuric acid hydrate, 1-benzo b thien-3-yl-3-1-pyrrolidinyl-1-propanone hydrochloride, 1-propanone, 1-benzo b thien-3-yl-3-1-pyrrolidinyl-, hydrochloride, sulfuric acid compound with 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one and 3-2-aminoethyl-1h-indol-5-ol 1:1:1 hydrate, ccris 8960, serotonincreatininesulfatemonohydrate
PubChem CID 164531
IUPAC-namn 3-(2-aminoetyl)-lH-indol-5-ol;2-amino-3-metyl-4H-imidazol-5-on;svavelsyra;hydrat
LEDER CN1CC(=O)N=C1N.C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CCN.O.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Serotonin creatinine sulfate monohydrate
Namnnotering 99%
Smältpunkt 216 °C till 219 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 14, 8462
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: fritt löslig i vatten
Formel vikt 405.42
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Serotonin creatinine sulfate monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.