Läs mer
Tocris Bioscience™ Serotonin hydrochloride
GREENER_CHOICE
Product Code. 30001419
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 mg
Product Code. Kvantitet
30001419 50 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Product Code. 30001419 Supplier Tocris Bioscience™ Supplier No. 3547/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.00 SEK
    1367.10 SEK / 50mg
    Save 82.90 SEK
    5% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Endogenous 5-HT receptor agonist
Endogenous agonist at 5-HT receptors and endogenous substrate for 5-HT transporters. Neurotransmitter that has roles in regulation of mood, emesis, sexuality, sleep and appetite in vivo. Caged serotonin is also available (Cat.No. 3991).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Serotonin hydrochloride
CAS 153-98-0
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C10H13ClN2O
Formel vikt 212.68
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 212.677