Läs mer
Serotoninhydroklorid, TRC
Produktkod. 30010589
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010589 1 g
17994165 25 mg
17903355 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010589 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS2749801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 153-98-0
Molekylformel C10 H12 N2 O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 212.68
Synonym 1H-Indol-5-ol, 3-(2-aminoethyl)-, hydrochloride (1:1), 1H-Indol-5-ol, 3-(2-aminoethyl)-, monohydrochloride (9CI), Indol-5-ol, 3-(2-aminoethyl)-, monohydrochloride (8CI), 5-HT.bul.HCl, 5-Hydroxytryptamine hydrochloride, Hippophaine hydrochloride, Serotonin hydrochloride, 3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-ol hydrochloride
IUPAC-namn 3-(2-aminoetyl)-1H-indol-5-ol; hydroklorid
LEDER Cl.NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Serotonin hydrochloride
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O.ClH/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;1H
Formel vikt 212.0716