Läs mer
Serotonin Hydrogenoxalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Serotonin Hydrogenoxalate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O.C2H2O4/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;3-1(4)2(5)6/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;(H,3,4)(H,5,6) |
| Formel vikt | 266.0903 |