Läs mer
Serotonin O-Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Serotonin O-Sulfate |
| CAS | 16310-20-6 |
| Molekylformel | C10 H12 N2 O4 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O4S/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(5-9(7)10)16-17(13,14)15/h1-2,5-6,12H,3-4,11H2,(H,13,14,15) |
| LEDER | NCCc1c[nH]c2ccc(OS(=O)(=O)O)cc12 |
| IUPAC-namn | [3-(2-aminoethyl)-1H-indol-5-yl] hydrogen sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.28 |
| Formel vikt | 256.0518 |