Läs mer
Serotonin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Serotonin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2 |
| Formel vikt | 176.095 |
| Procent renhet | >95% |