Learn More
Serpin A11 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Bio-Techne NBP3-06080V
Code produit. 18322665
  • 3951.30 SEK / 0.10mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Serpin A11 Polyclonal specifically detects Serpin A11 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
Spécification
Spécification
Serpin A11
Polyclonal
ELISA
antiproteinase-like 2, antitrypsin), member 11, member 11, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, serpin A11, serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin)
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse Serpin A11 (NP_955018.2; Met 1-Gly 424).
0.1 mL
Primary
Mouse
Purified
ELISA
DyLight 405
50mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
256394
Store at 4°C in the dark.
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats