Läs mer
SERPIND1 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2C1E1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech CL488-67602-100UL
Produktkod. 17224756
  • 5106.85 SEK / 100µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
The SERPIND1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a recombinant protein of human SERPIND1. This antibody recognizes human antigen. The SERPIND1 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Specifikationer
Specifikationer
SERPIND1
Monoclonal
CoraLite 488
100 μL
3053
Liquid
Immunofluorescence
2C1E1
Mouse
Primary
Human
IgG1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt