Läs mer
Kartell™ Tandade stötar
Beskrivning
- PTFE-huvud med rostfritt stålskaft
- För användning med borosilikatbruk för provkrossning
- Idealisk för tuffa material som tumörer
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 6,5 mm skaft |
| Produkttyp | Tandad mortelstöt |
| Material | PTFE (huvud) rostfritt stål (axel) |
| För användning med (utrustning) | Vävnadskvarn |
| Höjd (metrisk) | 270 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |