Läs mer
Fisherbrand™ Tandat kolvhuvud för PTFE-vävnadsslipmaskin
Produktkod. 10426871 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
50 ml
Längd (metrisk):
230 mm
235 mm
270 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10426871 30 ml 270 mm Varje
10269751 2 ml 230 mm Varje
10055961 5 ml 235 mm Varje
10301692 10 ml 270 mm Varje
10127851 15 ml 270 mm Varje
10381732 50 ml 270 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10426871
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med glaskärl för homogenisering av vävnadsmaterial. Den tandade kolven för PTFE-vävnadskvarn är gjord av ren PTFE.
Skaft i rostfritt stål med PTFE kolvhuvud
  • Ultraren, ingen kontaminering
  • Standardavstånd 0,15 till 0,25 mm
  • De angivna volymerna är arbetsvolymer med kolven på plats
Specifikationer
Kvantitet 1 vardera
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Material Rostfritt stålskaft med PTFE-kolvhuvud
Produkttyp Tissue Grinder Homogenizer
För användning med (applikation) Partikelstorleksminskning
För användning med (utrustning) Vävnadskvarn/homogenisator, glaskärl
Längd (metrisk) 270 mm