missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Serricornin (Mixture of Isomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Serricornin |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22O2/c1-5-10(12)8(3)7-9(4)11(13)6-2/h8-10,12H,5-7H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 186.162 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?