Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sertakonazolnitrat |
| CAS | 99592-39-9 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Smältpunkt | 156 °C till 165 °C |
| Frakt skick | Inga speciella krav |
| Produktlinje | Livsvetenskap |
| Molekylformel | C20H15CI3N2 OS. HN O3 |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Vit till Beige |
| Renhet | ≥97,5 % |