Läs mer
Sertaconazole Nitrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sertaconazole Nitrate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H15Cl3N2OS.HNO3/c21-14-4-5-16(18(23)8-14)19(9-25-7-6-24-12-25)26-10-13-11-27-20-15(13)2-1-3-17(20)22;2-1(3)4/h1-8,11-12,19H,9-10H2;(H,2,3,4) |
| Formel vikt | 498.9927 |