Läs mer
Sertindole, MedChemExpress
Produktkod. 16466088
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16466088 10 mg 10mg
16462227 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16466088 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14543
MedChemExpress Sertindole, a neuroleptic, is one of the newer antipsychotic medications available.
Sertindole, a neuroleptic, is one of the newer antipsychotic medications available.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sertindole
CAS 106516-24-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H26ClFN4O
Kvantitet 10 mg
Synonym Lu 23-174
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (56.70 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC1=CC=C(N2C3=CC=C(Cl)C=C3C(C4CCN(CCN5CCNC5=O)CC4)=C2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 440.94
Formel vikt 440.94
Procent renhet 95.04%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation