Läs mer
Sertindole, TRC
Produktkod. 30007752
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30007752 50 mg -
30011478 10 mg -
30007458 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007752 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS27950050MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106516-24-9
Molekylformel C24 H26 Cl F N4 O
Molekylvikt (g/mol) 440.94
IUPAC-namn 1-[2-[4-[5-chloro-1-(4-fluorophenyl)indol-3-yl]piperidin-1-yl]ethyl]imidazolidin-2-one
LEDER Fc1ccc(cc1)n2cc(C3CCN(CCN4CCNC4=O)CC3)c5cc(Cl)ccc25
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sertindole
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H26ClFN4O/c25-18-1-6-23-21(15-18)22(16-30(23)20-4-2-19(26)3-5-20)17-7-10-28(11-8-17)13-14-29-12-9-27-24(29)31/h1-6,15-17H,7-14H2,(H,27,31)
Formel vikt 440.1779