Läs mer
Novus Biologicals™ SERTM1 Overexpression Lysate
Produktkod. 18223393 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
18223393 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18223393 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL108165
The SERTM1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2637 and based on accession number NM_23451. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens chromosome 13 open reading frame 36 (C13orf36), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only