Läs mer
Sertralinhydroklorid (1,0 mg/ml i metanol), TRC
Produktkod. 30464605
Change view
Kvantitet:
5 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
30464605 5 x 1 mL
1 options
Produktkod. 30464605 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT78205X1ML
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sertraline Hydrochloride
CAS 79559-97-0
Molekylformel C17 H17 Cl2 N . Cl H
Kvantitet 5 x 1 mL
Synonym Sertraline Hydrochloride, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride (1:1), (1S-cis)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthaleneamine hydrochloride, (1S,4S)-N-Methyl-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, Altruline, Aremis, Atruline, Cp 51974-1, Dominum, Gladem, Jzoloft, Lesefer, Lustral, Selectra, Serlift, Sertraline hydrochloride, Seserine, Sirto, Sosser, Stimuloton, Zolof, Zoloft
InChI formel InChI=1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
LEDER Cl.CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
IUPAC-namn (1S,4S)-4-(3,4-diklorofenyl)-N-metyl-1,2,3,4-tetrahydronafthalen-1-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 342.69
Formel vikt 341.0505
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Sertraline Hydrochloride 1 mg/mL