Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sertralinhydroklorid
Produktkod. 15761799 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15761799 5 g 5g
15751799 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15761799 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 462190050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79559-97-0 | C17H17Cl2N·HCl | 342.69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79559-97-0
Molekylformel C17H17Cl2N·HCl
Molekylvikt (g/mol) 342.69
InChI-nyckel BLFQGGGGFNSJKA-XHXSRVRCSA-N
PubChem CID 63009
ChEBI CHEBI:9124
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sertraline hydrochloride
Smältpunkt 245°C
Kvantitet 5 g
Merck Index 15,8606
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 342.69
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.