Läs mer
Tocris Bioscience™ Sertraline hydrochloride
Beskrivning
Potent, orally active selective serotonin re-uptake inhibitor (SSRI); antidepressant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sertraline hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 342.69 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.688 |