Läs mer
Greiner Bio-One VACUETTE™ Z Serum blodprovsrör
Produktkod. 13068662
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 ml
Stängningsfärg:
Röd med vit ring
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg Förpackningsstorlek
13068662 2 ml Röd med vit ring Paket med 1200
1 options
Produktkod. 13068662 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 454096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2697.17 SEK
    2546.93 SEK / Paket med 1200
    Save 150.24 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
VACUETTE™ Z Serumblodprovtagningsrör används vid bestämningar för klinisk kemi, immunologi och serologi. Finns i Serum Clot Activator, Serum Sep Clot Activator och Serum Fast Separator. Rörets innervägg är belagd med kiseldioxidpartiklar som aktiverar koagulering när rören vänds.
  • Rören levereras i förpackningar om 50 stycken
  • För uppsamling av venusblod
  • Används främst för att ta blod för klinisk kemi, immunologi och serologisk testning
  • Speciellt belagd med mikroskopiska kiseldioxidpartiklar, som aktiverar koaguleringsprocessen
  • Tillverkad av praktiskt taget okrossbara PET plast
  • Ger förbättrad säkerhet och hygien under provtagningsprocedurer med fördelen att vara klar som glas
  • Finns i: Serum Clot Activator, Serum Sep Clot Activator och Serum Fast Separator
  • CE-märkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bloduppsamlingsrör
Tillsats Blodproppsaktiverare
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Premium Safety Twist Cap
Kapacitet (metrisk) 2 ml
För användning med (utrustning) VACUETTE™ Bloduppsamlingsnålar
Stängningsfärg Röd med vit ring
Rörstorlek 13 x 75 mm
Kvantitet Fall av 24
För användning med (applikation) Blodsamling
Längd (metrisk) 75 mm
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm