Läs mer
Greiner Bio-One VACUETTE™ Z Serum blodprovsrör
Kapacitet (metrisk):
2 ml
Stängningsfärg:
Röd med vit ring
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Beskrivning
VACUETTE™ Z Serumblodprovtagningsrör används vid bestämningar för klinisk kemi, immunologi och serologi. Finns i Serum Clot Activator, Serum Sep Clot Activator och Serum Fast Separator. Rörets innervägg är belagd med kiseldioxidpartiklar som aktiverar koagulering när rören vänds.
- Rören levereras i förpackningar om 50 stycken
- För uppsamling av venusblod
- Används främst för att ta blod för klinisk kemi, immunologi och serologisk testning
- Speciellt belagd med mikroskopiska kiseldioxidpartiklar, som aktiverar koaguleringsprocessen
- Tillverkad av praktiskt taget okrossbara PET plast
- Ger förbättrad säkerhet och hygien under provtagningsprocedurer med fördelen att vara klar som glas
- Finns i: Serum Clot Activator, Serum Sep Clot Activator och Serum Fast Separator
- CE-märkning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bloduppsamlingsrör |
| Tillsats | Z Serum Clot Activator |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutningstyp | Premium Safety Twist Cap |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| För användning med (utrustning) | VACUETTE™ Bloduppsamlingsnålar |
| Stängningsfärg | Röd med vit ring |
| Rörstorlek | 13 x 75 mm |
| Kvantitet | Fall av 24 |
| För användning med (applikation) | Blodsamling |
| Visa mer |