Läs mer
Bel-Art™ Ställ för serumflaskor
Produktkod. 15599991
Change view
Håller:
Flaskor
Produktkod. Håller
15599991 Flaskor
1 options
Produktkod. 15599991 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F185130072
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-10-2026
Designad för att klara förhöjda vattentemperaturer för inkubation.
  • För användning med serumflaskor (10-13 mm dia.), RIA-flaskor och T3/T4 reaktionsflaskor (13-16 mm och 16-20 mm dia.)
  • Långvarig och korrosionsbeständig
  • Med ändplattor handtag
  • Tillverkad av polypropen
  • Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Beskrivning Korrosionsbeständig
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Flaskor
Material Polypropen
Positioner 72
Form Rektangulär
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) För användning med serumflaskor
Storlek L x W x H: 23.8 x 11.1 x 8.9 cm
Mått (L x B x H) 23.8 x 11.1 x 8.9cm
Längd (metrisk) 241 mm
Inkluderar Ändplåtshandtag
Produkttyp Flaskställ
Diameter (metrisk) Inre 13 mm
Hyllor 2 nivåer
Höjd (metrisk) 89 mm
Array 12 x 6
Bredd (metrisk) 102 mm