Läs mer
Thermo Scientific™ Service Avjoniseringstillbehör
Produktkod. 10314830 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Anslutningsslangsats
Vägghållare
För användning med (utrustning):
DI 750 Trycklös ersättning
SDI-system
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ För användning med (utrustning) unitSize
10314830 Vägghållare SDI-system Varje
12419661 Anslutningsslangsats SDI-system Paket med 2
12674515 Vägghållare DI 750 Trycklös ersättning Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10314830 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50155461
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa tillbehör för att optimera Thermo Scientific™ SDI-system.
Använda Thermo Scientific™ Service Avjoniseringstillbehör för att optimera SDI-system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Vägghållare för att montera DI rostfria patroner på väggen
För användning med (utrustning) SDI-system
Typ Vägghållare