Läs mer
Labconco™ Servicefixturkit
Produktkod. 13141154 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Produkttyp:
Kallvatten (CW) GN-armaturkit
Produktkod. Produkttyp
13141154 Kallvatten (CW) GN-armaturkit
1 options
Produktkod. 13141154 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 9827900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8245.00 SEK
    6320.12 SEK / Paket med 1
    Save 1924.88 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kitet inkluderar kopparrör, messingsventil, knopphandtag och utlopp.
  • Max. working pressure of 40 psi.
  • Kits mount on the right or left side of any Protector Premier, XStream, XL, or PVC Hood.
  • Each kit includes one remotely-controlled service fixture with valve and tubing, color-coded fixture knob.
Specifikationer
För användning med (utrustning) Protector XLE Laboratory Hood
Vikt (engelska) 10 lb.
Vikt (metrisk) 4.5 Kg
Inkluderar 0.37 in. dia. Brass Valve, Copper Tubing, Green Fixture Knob, Hose Connector
Produkttyp Kallvatten (CW) GN-armaturkit
För användning med (applikation) Cold water service