Läs mer
VACUUBRAND™ Servicesatser för oljefria membranvakuumpumpar
Produktkod. 10142272 Handla allt Vacuubrand Produkter
För användning med:
Modell MD1C, PC3001 Oljefri membranpump
Modell MD4 NT MV2 NT MD4 NT VARIO MV2 NT Vario “ NT” serie Aluminium-FKM pump
Modell ME1, ME1C Oljefri membranpump
Modell ME2C NT Oljefri membranpump
Modell ME4 NT , MZ2 NT , MZ2 NT Vario Oljefri membranpump
Modell MZ2D NT Vario “ NT” serie Aluminium-FKM pump
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 10142272
Brand: VACUUBRAND™ 20696828
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Original VACUUBRAND reservdelar
  • Inkluderar lämpliga membran, ventiler och tätningsringar, om så är lämpligt
  • Inkluderar inte skiftnyckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med Modell MD1C, PC3001 Oljefri membranpump
Typ Service Kit