Läs mer
VACUUBRAND™ Servicesatser för oljefria membranvakuumpumpar
Handla allt Vacuubrand Produkter
För användning med:
Modell MD1C, PC3001 Oljefri membranpump
Modell MD4 NT MV2 NT MD4 NT VARIO MV2 NT Vario “ NT” serie Aluminium-FKM pump
Modell ME1, ME1C Oljefri membranpump
Modell ME2C NT Oljefri membranpump
Modell ME4 NT , MZ2 NT , MZ2 NT Vario Oljefri membranpump
Modell MZ2D NT Vario “ NT” serie Aluminium-FKM pump
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
- Inkluderar lämpliga membran, ventiler och tätningsringar, om så är lämpligt
- Inkluderar inte skiftnyckel
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | Modell ME4 NT , MZ2 NT , MZ2 NT Vario Oljefri membranpump |
| Typ | Service Kit |