Läs mer
Sesamolja, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10307990 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
Produktkod. 10307990
Brand: Thermo Scientific Acros 241000010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 8008-74-0
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8008-74-0
MDL-nummer MFCD00132243
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sesame oil
Aciditet 0.6mg KOH/g max.
Smältpunkt -5.0°C
Färg Gult
Densitet 0.9190g/mL, 0.919
Flampunkt 255°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4700 to 1.4760
Kvantitet 1 L
Merck Index 14, 8469
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, ether, petroleum ethers
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.