Läs mer
MedChemExpress Sesamol
Produktkod. 16469156
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16469156 100 mg
1 options
Produktkod. 16469156 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN1417
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Sesamol is a constituent of sesame oil. Sesamol shows a free radical scavenging activity. Sesamol shows an IC50=5.95±0.56 μg/mL in the DPPH assay. Anti-oxidant activities. Anticancer activities.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Molekylvikt (g/mol) 138.12 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 533-31-3
Produkttyp Natural Products
Renhet 97.0%
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (724.01 mM) ∣Ethanol : ≥ 100 mg/mL (724.01 mM)
Mål Apoptosis