Läs mer
Sesamol, 98 %
Produktkod. 11428673
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428673 10 g 10g
11438673 50 g 50g
11448673 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428673 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10453.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 533-31-3 | C7H6O3 | 138,122 g/mol
Sesamol har god antioxidantaktivitet. Sesamol har potentiella skyddande effekter mot fria radikaler samt viss antimykotisk aktivitet. Sesamol kan också användas som en mellanprodukt vid framställning av antidepressiva medel som Paroxetine (P205750). Sesamol har visat sig vara en antioxidant som kan förhindra att oljor förstörs. Det kan också förhindra att oljor förstörs genom att fungera som ett svampdödande medel. Det används också inom ayurvedisk medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Sesamol har god antioxidantaktivitet. Sesamol har potentiella skyddande effekter mot fria radikaler samt viss antimykotisk aktivitet. Sesamol kan också användas som en mellanprodukt vid framställning av antidepressiva medel som Paroxetine (P205750). Sesamol har visat sig vara en antioxidant som kan förhindra att oljor förstörs. Det kan också förhindra att oljor förstörs genom att fungera som ett svampdödande medel. Det används också inom ayurvedisk medicin.
Löslighet Löslig i metanol,
vatten (delvis) och diklormetan (25 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 533-31-3
Molekylformel C7H6O3
Molekylvikt (g/mol) 138.122
MDL-nummer MFCD00005827
InChI-nyckel LUSZGTFNYDARNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym sesamol, 3,4-methylenedioxy phenol, 5-hydroxy-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyphenol, 2h-1,3-benzodioxol-5-ol, 3,4-methylendioxyphenol, methylene ether of oxyhydroquinone, phenol, 3,4-methylenedioxy, 5-benzodioxolol, unii-94iea0nv89
PubChem CID 68289
ChEBI CHEBI:9126
IUPAC-namn 1,3-bensodioxol-5-ol
LEDER C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sesamol
Smältpunkt 61°C to 65°C
Kokpunkt 113°C to 116°C (2 mmHg)
Kvantitet 10 g
Beilstein 127405
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in methanol,water (partly),and dichloromethane (25mg/ml).
Formel vikt 138.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.