Läs mer
Sesamol, TRC
Produktkod. 30412057
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30412057 25 g
30427381 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30412057 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS28060025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 533-31-3
Molekylformel C7 H6 O3
Molekylvikt (g/mol) 138.12
Synonym Sesamol, 1,3-Benzodioxol-5-ol, Phenol, 3,4-(methylenedioxy)- (7CI,8CI), Sesamol (6CI), 3,4-(Methylenedioxy)phenol, 4-Hydroxy-1,2-methylenedioxybenzene, 5-Hydroxy-1,3-benzodioxole, NSC 59256
IUPAC-namn 1,3-bensodioxol-5-ol
LEDER Oc1ccc2OCOc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sesamol
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2
Formel vikt 138.0317