Läs mer
Novus Biologicals™ SESN1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18692251 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18692251 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18692251 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00027244T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Cell Cycle and Replication
Mål SESN1
Synonym MGC138241, MGC142129, p53-regulated protein PA26, PA26p53 activated gene 26, SEST1p53 regulated PA26 nuclear protein, sestrin 1, sestrin-1
Gensymbol SESN1