Läs mer
Grant Instruments™ Flytande McFarland Standards Set
Produktkod. 13160623
Change view
För användning med (utrustning):
DEN-1 & DEN-1B densitometer
Förpackningsstorlek:
5 uppsättningar
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
13160623 DEN-1 & DEN-1B densitometer 5 uppsättningar
1 options
Produktkod. 13160623 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer DEN MCF STDS
 Begränsad artikel
I lager
För användning med DEN-1 och DEN-1B densitometrar. Grant Instruments™ Liquid McFarland Standards Set levereras i 16 mm dia. glasrör.
  • Levereras i 16mmø glasrör.
  • 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 kan dekanteras i ett alternativt rör (lagringstiden är inte längre giltig).
  • Kräver D16-adapter, levereras med DEN-1 / DEN-1B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) DEN-1 & DEN-1B densitometer