Läs mer
Set med 3 QC-kontrollprover i PE-skivor: Br, Cd, Cr, Hg, Pb
Produktkod. 30314258
Change view
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30314258 1 st. Varje
1 options
Produktkod. 30314258 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGROHSPESET1D
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury
CAS 7726-95-6, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7439-97-6
Analyt- eller komponentnamn Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Lösningstyp Matrismaterial
Element Multi-element
Lösningsmedel eller matris Polyeten
Industry Type Petrokemisk testning
Kvantitet 1 st.