Läs mer
MP Biomedicals™ Set med 4 dNTP:er (100 mm)
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
4 x 100μ mol
4 x 25μ mol
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
Denna produkt gör att tillägget av varje dNTP kan ändras efter behov för specifika experiment, såsom:
- När man lägger till en radioaktiv nukleotid för märkning med PCR
- För att öka risken för ospecifika mutationer
- I PCR, realtids-PCR, cDNA-syntes och DNA-sekvensering
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 100 mM |
| Innehåll och lagring | Set 4 DNTPs sammansatta av fyra separata flaskor med natriumsalter av dATP; dCTP; dGTP och dTTP. Förvara vid -20 °C. |
| Renhet eller kvalitetsklass | 99+% |
| Kvantitet | 4 x 25μ mol |
| För användning med (applikation) | Standard PCR, Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR |