Läs mer
MP Biomedicals™ Set med 4 dNTP:er (100 mm)
Produktkod. p-7083057 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
4 x 100μ mol
4 x 25μ mol
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 11457110
Brand: MP Biomedicals™ 11NTACG100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Erbjuder maximal flexibilitet vid beredning av reaktionsblandningar. MP Biomedicals Set med 4 dNTP:er (100 mm) inkluderar fyra separata flaskor med högrenade natriumsalter av dATP, dCTP, dGTP och dTTP. Dessa lösningar ger känsliga och konsekventa PCR-resultat.
Denna produkt gör att tillägget av varje dNTP kan ändras efter behov för specifika experiment, såsom:
  • När man lägger till en radioaktiv nukleotid för märkning med PCR
  • För att öka risken för ospecifika mutationer
  • I PCR, realtids-PCR, cDNA-syntes och DNA-sekvensering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 100 mM
Innehåll och lagring Set 4 DNTPs sammansatta av fyra separata flaskor med natriumsalter av dATP; dCTP; dGTP och dTTP. Förvara vid -20 °C.
Renhet eller kvalitetsklass 99+%
Kvantitet 4 x 25μ mol
För användning med (applikation) Standard PCR, Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR