Läs mer
Interscience™ Set om 5 Teflon™ Munstycken
Produktkod. 15530703
Change view
Kvantitet:
5 munstycken/set
Produktkod. Kvantitet
15530703 5 munstycken/set
1 options
Produktkod. 15530703 Leverantör Interscience™ Leverantörsnummer 513024
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Set med 5 munstycken och lock för spädningsslangar.
  • För slangar med 4,8 till 8 mm innerdiameter
Specifikationer
Produkttyp Slangmunstycke
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Applicering av munstycken
För användning med (utrustning) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite , FlexiPump, FlexiPump Pro
Kvantitet 5 munstycken/set