Läs mer
Set med 9 XRF-standarder plus 1 QC-kontrollprov i PE-skivor: Br, Cd, Cr, Hg, Pb
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury |
| CAS | 7726-95-6, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7439-97-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering |
| Lösningstyp | Matrismaterial |
| Element | Multi-element |
| Lösningsmedel eller matris | Polyeten |
| Industry Type | Petrokemisk testning |
| Kvantitet | 1 st. |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Bromine 0.000 - 0.002 - 0.040 - 0.100 - 0.025 - 0.050 - 0.020 - 0.030 - 0.005 wt%∣Cadmium 0.000 - 0.0025 - 0.010 - 0.0125 - 0.0075 - 0.001 - 0.0005 - 0.005 - 0.015 wt%∣Chromium 0.000 - 0.005 - 0.075 - 0.125 - 0.100 - 0.065 - 0.025 - 0.050 - 0.010 wt%∣Mercury 0.000 - 0.010 - 0.0075 - 0.050 - 0.025 -0.0801 - 0.100 - 0.003 - 0.120 wt%∣Lead 0.000 - 0.100 - 0.025 - 0.005 - 0.1251 - 0.075 - 0.010 - 0.050 - 0.035 wt% |