Läs mer
Set med 9 XRF-standarder plus 1 QC-prov i PE-pulver: Br, Cd, Cr, Hg, Pb
Produktkod. 30323485
Change view
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30323485 1 st. Varje
1 options
Produktkod. 30323485 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGROHSPESET2P
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury
CAS 7726-95-6, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7439-97-6
Analyt- eller komponentnamn Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Lösningstyp Matrismaterial
Element Multi-element
Lösningsmedel eller matris Polyeten
Industry Type Petrokemisk testning
Kvantitet 1 st.
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Cadmium 0.000 - 0.0025 - 0.010 - 0.0125 - 0.0075 - 0.001 - 0.0005 - 0.005 - 0.015 wt%∣Bromine 0.000 - 0.0025 - 0.040 - 0.010 - 0.025 - 0.050 - 0.020 - 0.030 - 0.005 wt%∣Chromium 0.000 - 0.005 - 0.075 - 0.125 - 0.100 - 0.065 - 0.025 - 0.050 - 0.010 wt%∣Mercury 0.000 - 0.010 - 0.0075 - 0.0500 - 0.025 -0.080 - 0.100 - 0.003 - 0.120 wt%∣Lead 0.000 - 0.100 - 0.025 - 0.005 - 0.125 0.075 - 0.010 - 0.050 - 0.035 wt%