Läs mer
Ställ in dieselolja och mineralolja, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312615
Change view
Kvantitet:
2 x (3 x 1 ml)
Förpackningsstorlek:
6ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30312615 2 x (3 x 1 ml) 6ml
1 options
Produktkod. 30312615 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRECA03009020
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material No. 2 Diesel Oil
CAS 68334-30-5
Analyt- eller komponentnamn No. 2 Diesel Oil
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Fuels, diesel, Diesel fuel oil, Diesel oil, Diesel oil (petroleum), Diesel test fuel, HRD 76, NATO-F 76, Diesel fuel
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Miljötester
Kvantitet 2 x (3 x 1 ml)